(Fluorène-9-yl)méthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
170930010 170930100 170930050 170930500
ACRO170930010EA 27.1 EUR InStock
ACRO170930010 ACRO170930100 ACRO170930050 ACRO170930500
(Fluorène-9-yl)méthanol 99%
(Fluorène-9-yl)méthanol
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001139
Numéro CAS: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +293° to +303° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité