1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Dibenzo[b,f]cycloheptène-1-one
MOLE16341037-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16341037-100G
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone
Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 195…198 °C
Numéro MDL: MFCD00003588
Numéro CAS: 2222-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité