Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dibenzo[b,f]cycloheptène-1-one

ACRO112531000EA 161 EUR InStock
ACRO112531000
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone 97%
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone


Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85…91 °C
Numéro MDL: MFCD00003588
Numéro CAS: 2222-33-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C) (vacuum)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité