Dibenzofuranne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A16521.14 A16521.18 A16521.22
A16521.14EA 64.7 EUR InStock
A16521.14 A16521.18 A16521.22
Dibenzofuranne ≥98%
Dibenzofuranne
Purity: 98% CAS No.: 132-64-9 Molecular Formula: C12H8O Formula Weight: 168.20 Flash Point: 130°(266°F) Melting Point: 78-83° Boiling Point: 287-289° Beilstein Reference: 121100 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004968
Formule: C₁₂H₈O
Point d'ébullition: 287…289 °C
Point de fusion: 78…83 °C
Densité: 1.3
Point d'éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004968
Numéro CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité