Xanthène-9-ol 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
271520050 271520250
ACRO271520050EA 63.6 EUR InStock
ACRO271520050 ACRO271520250
Xanthène-9-ol 97+%
Xanthène-9-ol
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005057
Numéro CAS: 90-46-0
EINECS: 201-996-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité