Fluorescéine 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
F2456-100G F2456-500G
F2456-100GEA 70 EUR InStock
F2456-100G F2456-500G
Fluorescéine 95% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fluorescéine
Formule: C₂₀H₁₂O₅
Point de fusion: 320 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00005050
Numéro CAS: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=a29b350acb5fd71b32a30baa408af54494e42d59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red-brown or maroon powder
Infrared Spectrum Conforms to structure and standard.
UV-Visible Spectrum 0.003 g/L, 0.01 N NaOH
E(490 +/- 2 Nm) = >70,000
E(284 +/- 2 Nm) = >12,000
E(238 +/- 2 Nm) = >39,000
Titration 94.5%-105.5% (With NaOH)
Solubility 1 mg/ml 1 N NaOH; Clear orange-green to orange brown solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité