1,4-Dioxanne ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Glycoléthylétherp-Dioxanne
360481-2.5LEA 350 EUR InStock
360481-2.5L 360481-500ML
1,4-Dioxanne ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
1,4-Dioxanne
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 102551
RTECS Number: JG8225000
UNSPSC Code: 12191602
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 100-102 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1,031-1.034 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 22,5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Congealing - Freezing Point Min. 11.0 °C
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Titrable Acid Max. 0.0016 meq/g
Carbonyl Compounds (as HCHO) Max. 0.01 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.005 %
APHA Max. 20
Explosion Limit 22 %
Refractive Index n20/D 1.422 (lit.)
Autoignition Temperature 356 °F
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité