1,3-Dithianne 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
169510050 169510250 169511000
ACRO169510050EA 49.9 EUR InStock
ACRO169510050 ACRO169510250 ACRO169511000
1,3-Dithianne 97%
1,3-Dithianne
Formule: C₄H₈S₂
Point d'ébullition: 207 - 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…54 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006654
Numéro CAS: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité