4-Bromo-2-furaldéhyde
Synonyms: 4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
011328-1G 011328-5G
FLUO011328-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011328-1G FLUO011328-5G
4-Bromo-2-furaldéhyde
4-Bromo-2-furaldéhyde
Formule: C₅H₃BrO₂
MW: 174,98 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671504
Numéro CAS: 21921-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité