2-Furaldéhyde
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Furfural
EHERC13972100EA 74.4 EUR InStock
EHERC13972100
2-Furaldéhyde
2-Furaldéhyde
Formule: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00003229
Numéro CAS: 98-01-1
ONU: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04325
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité