5-Nitro-2-furaldéhyde
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 5-Nitrofurfural
PROOMM0943.00EA 370 EUR InStock
PROOMM0943.00
5-Nitro-2-furaldéhyde
5-Nitro-2-furaldéhyde
Formule: C₅H₃NO₄
MW: 141,08 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003230
Numéro CAS: 698-63-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité