2-Méthoxyfuranne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15593.03 A15593.06
A15593.03EA 92.9 EUR InStock
A15593.03 A15593.06
2-Méthoxyfuranne ≥97%
2-Méthoxyfuranne
Purity: 97% CAS No.: 25414-22-6 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 110-111° Beilstein Reference: 106270 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00003227
Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 110…111 °C
Densité: 1.065
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003227
Numéro CAS: 25414-22-6
EINECS: 246-953-8
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité