5-Méthyl-2-furaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
A13264.22 A13264.14
A13264.22EA 113 EUR InStock
A13264.22 A13264.14
5-Méthyl-2-furaldéhyde ≥98%
5-Méthyl-2-furaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 620-02-0 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 106895 MDL No.: MFCD00003232
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 186…188 °C
Densité: 1.106
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003232
Numéro CAS: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité