2-Éthylfuranne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15520.06 A15520.14 A15520.22
A15520.06EA 34.5 EUR InStock
A15520.06 A15520.14 A15520.22
2-Éthylfuranne ≥98%
2-Éthylfuranne
Purity: 98+% CAS No.: 3208-16-0 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 92-93° Beilstein Reference: 105401 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00003259
Formule: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C
Densité: 0.912
Point d'éclair: –2 °C (28 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003259
Numéro CAS: 3208-16-0
EINECS: 221-714-0
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité