2,5-Diméthylfuranne 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
176030250 176031000 176035000
ACRO176030250EA 50.8 EUR InStock
ACRO176030250 ACRO176031000 ACRO176035000
2,5-Diméthylfuranne 99%
2,5-Diméthylfuranne
Formule: C₆H₈O
Point d'ébullition: 92…94 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003250
Numéro CAS: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl ≥99.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité