Cyanoguanidine 99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine, N-Cyanoguanidine, Dicyandiamide
113810010 113810025 113810050 113810250
ACRO113810010EA 51.6 EUR InStock
ACRO113810010 ACRO113810025 ACRO113810050 ACRO113810250
Cyanoguanidine 99.5%
Cyanoguanidine
Formule: (H₂N)₂CNCN
MW: 84,08 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 208…211 °C
Densité: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008066
Numéro CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 13,03119
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 211 °C
Assay ≥99.4 % (ex N)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité