Cyanoguanidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine, N-Cyanoguanidine, Dicyandiamide
A10451.0E A10451.30 A10451.36
A10451.0EEA 109 EUR InStock
A10451.0E A10451.30 A10451.36
Cyanoguanidine ≥99%
Cyanoguanidine
Purity: 99% CAS No.: 461-58-5 Molecular Formula: C2H4N4 Formula Weight: 84.08 Physical Form: Powder Density: 1.400 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 208-211° Beilstein Reference: 605637 Merck Reference: 14,3092 MDL No.: MFCD00008066
Formule: (H₂N)₂CNCN
MW: 84,08 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 208…211 °C
Densité: 1.400
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008066
Numéro CAS: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 14,3092
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité