1,1,3,3-Tétraméthylguanidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
A12314.AC A12314.AE A12314.AP
A12314.ACEA 28.1 EUR InStock
A12314.AC A12314.AE A12314.AP
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine ≥99%
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine
Purity: 99% CAS No.: 80-70-6 Molecular Formula: C5H13N3 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4690 Melting Point: -30° Boiling Point: 162° Beilstein Reference: 969608 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00008323
Formule: C₅H₁₃N₃
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C
Point de fusion: < –30 °C
Densité: 0.918
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008323
Numéro CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité