Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,3,3-Tétraméthylguanidine

Fournisseur: Molekula
Synonyms: N,N,N',N'-Tétraméthylguanidine

MOLE17115209-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17115209-100G
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine


Formule: C₅H₁₃N₃
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Numéro MDL: MFCD00008323
Numéro CAS: 80-70-6
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité