1,3-Diphénylguanidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N'-Diphenylguanidine, sym-Diphenylguanidine
A15234.0B A15234.22 A15234.30
A15234.0BEA 112 EUR InStock
A15234.0B A15234.22 A15234.30
1,3-Diphénylguanidine ≥97%
1,3-Diphénylguanidine
Purity: 97% CAS No.: 102-06-7 Molecular Formula: C13H13N3 Formula Weight: 211.27 Flash Point: 170°(338°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 170° dec. Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, hot benzene, hot toluene, and dilute mineral acids Beilstein Reference: 1875653 Merck Reference: 14,3324 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001758
Formule: C₁₃H₁₃N₃
MW: 211,27 g/mol
Point d'ébullition: >170 °C (dec.)
Point de fusion: 146…150 °C
Densité: 1.130
Point d'éclair: 170 °C (338 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001758
Numéro CAS: 102-06-7
EINECS: 203-002-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3324
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité