Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diphénylguanidine, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N'-Diphénylguanidine

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

43029-50GEA 299 EUR InStock
NOVS43029-50G 43029-50G
1,3-Diphénylguanidine, Supelco®
1,3-Diphénylguanidine


Formule: C₁₃H₁₃N₃
MW: 211,27 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…147 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001758
Numéro CAS: 102-06-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03356
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité