Chlorure d'hydrogène ∼1 mol/L dans l'éthyl acétate
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAH1060-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAH1060-25ML TCIAH1060-500ML
Chlorure d'hydrogène ∼1 mol/L dans l'éthyl acétate
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04780
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/76/28971076.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 4.0 to 5.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité