Chlorure d'hydrogène 5-10% en solution dans le méthanol 5 - 10% (p/p) dans le methanol pour estérification
Fournisseur: TCI
Danger
X0041-25ML X0041-500ML X0041-100ML
TCIAX0041-25MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAX0041-25ML TCIAX0041-500ML TCIAX0041-100ML
Chlorure d'hydrogène 5-10% en solution dans le méthanol 5 - 10% (p/p) dans le methanol pour estérification
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04780
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 10.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité