acide iodique 99.6% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO423811000EA 82.2 EUR InStock
ACRO423811000 ACRO423815000
acide iodique 99.6% ACS
acide iodique
Formule: HIO₃
MW: 175,91 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011348
Numéro CAS: 7782-68-5
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05034
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder, crystals and chunks
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after ignition ≤0.02 %
Chloride and Bromide ≤0.02 % (as Cl)
Iodide (I) passes test
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité