acide iodique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
A11925.0BEA 622 EUR InStock
A11925.0B A11925.18 A11925.22 A11925.30
acide iodique ≥99%
acide iodique
Purity: 99% CAS No.: 7782-68-5 Molecular Formula: HIO3 Formula Weight: 175.91 Odour: Odourless Melting Point: 110° dec. UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011348
Formule: HIO₃
Point de fusion: 110 °C (dec.)
Densité: 4.629
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011348
Numéro CAS: 7782-68-5
EINECS: 231-962-1
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5012
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité