L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide molybdique ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
423981000 423985000
ACRO423981000EA 72.2 EUR InStock
ACRO423981000 ACRO423985000
Acide molybdique ACS
Acide molybdique
Formule: H₂MoO₄
MW: 161.95 g/mol
Point d'ébullition: 300
Point de fusion: 300
Densité: 3.1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036287
Numéro CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥85.0 % (Precipitation titraton of molybdate)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute NH4OH)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité