Acide molybdique ≥85% (base MoO₃) ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
22983.36 22983.A3
22983.36EA 218 EUR InStock
22983.36 22983.A3
Acide molybdique ≥85% (base MoO₃) ACS
Acide molybdique
CAS No.: 7782-91-4 Physical Form: Crystalline powder Density: 3.1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00036287
Formule: H₂MoO₄
Point d'ébullition: ∼300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300 °C
Densité: 3.1
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036287
Numéro CAS: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité