Acide molybdique (≥85% MoO₃)
Fournisseur: Thermo Scientific
A10537.0EEA 747 EUR InStock
A10537.0E A10537.36 A10537.22
Acide molybdique (≥85% MoO₃)
Acide molybdique
Formule: H₂MoO₄
MW: 161,95 g/mol
Point d'ébullition: ∼300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300 °C
Densité: 3,1
Numéro MDL: MFCD00036287
Numéro CAS: 7782-91-4
Merck Index: 12,06322
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité