Acide méthylphosphonique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
354330050 354330250 354331000
ACRO354330050EA 66.3 EUR InStock
ACRO354330050 ACRO354330250 ACRO354331000
Acide méthylphosphonique 98%
Acide méthylphosphonique
Formule: CH₅O₃P
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1,639 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002137
Numéro CAS: 993-13-5
EINECS: 213-607-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité