Acide méthylphosphonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12619.03 A12619.06 A12619.14 A12619.22
A12619.03EA 41.5 EUR InStock
A12619.03 A12619.06 A12619.14 A12619.22
Acide méthylphosphonique ≥98%
Acide méthylphosphonique
Purity: 98% CAS No.: 993-13-5 Molecular Formula: CH5O3P Formula Weight: 96.03 Melting Point: 103-107° Beilstein Reference: 1739372 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002137
Formule: CH₅O₃P
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1.639 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002137
Numéro CAS: 993-13-5
EINECS: 213-607-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité