Acide sulfurique ∼96% dans l'eau pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
124640010 124640025 124645000 124640011 124640026 124640100 124645001
124640010.EA 46.1 EUR InStock
124640010. 124640025. 124645000. 124640011. 124640026. 124640100. 124645001.
Acide sulfurique ∼96% dans l'eau pour analyses
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.83 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 95 to 97 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance ≤0.0008 % (as SO2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité