Acide sulfurique 95.0-98.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
320501-1LEA 133 EUR InStock
320501-1L
Acide sulfurique 95.0-98.0% ACS, Fluka™
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -14 to -10 °C
Densité: 1,840 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95.0 - 98.0 %
Density (D 20/4) 1.825 - 1.836
Residue on ignition Max. 5 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 2 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Mercury (Hg) Max. 0.005 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.2 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.5 ppm
KMnO₄ reducing matter (as SO₂) Max. 2 ppm
APHA Max. 10
Appearance complying
Appearance Free from suspended or insoluble matter
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité