Acide sulfurique ≥96%, VLSI Selectipur® pour industrie électronique
Fournisseur: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
51151507.EA 150 EUR InStock
51151507. 57384943.
Acide sulfurique ≥96%, VLSI Selectipur® pour industrie électronique
Acide sulfurique
Produit de BASF
Attention: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10,38 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
ONU: 1830
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité