L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
di-Sodium tétraborate, anhydrous zA
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Borax, Sodium tetraborate
15305.1600 15305.3600 15305.0600
KRAF15305.1600EA 93.8 EUR InStock
KRAF15305.1600 KRAF15305.3600 KRAF15305.0600
di-Sodium tétraborate, anhydrous zA
di-Sodium tétraborate
Formule: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Point d'ébullition: 1575
Point de fusion: 742
Densité: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081185
Numéro CAS: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité