Tétraéthylborate de sodium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
DE-MS-03401-1 DE-MS-03401-25 DE-MS-03401-5
PROODE-MS-03401-1EA 203 EUR InStock
PROODE-MS-03401-1 PROODE-MS-03401-25 PROODE-MS-03401-5
Tétraéthylborate de sodium
Tétraéthylborate de sodium
Formule: C₈H₂₀BNa
MW: 150,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061547
Numéro CAS: 15523-24-7
ONU: 3393
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité