Potassium tétrafluoroborate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15605.30 A15605.0B A15605.0I
A15605.30EA 39.5 EUR InStock
A15605.30 A15605.0B A15605.0I
Potassium tétrafluoroborate ≥98%
Potassium tétrafluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 14075-53-7 Molecular Formula: BF4K Formula Weight: 125.91 Refractive Index: 1.3245 Melting Point: 529° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,7686 MDL No.: MFCD00011395
Formule: BF₄K
MW: 125,9 g/mol
Point d'ébullition: Dec.
Point de fusion: 529 °C
Densité: 2.50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011395
Numéro CAS: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Merck Index: 14,7686
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité