Tétrahydroborate de potassium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Potassium borohydrurePotassium tétrahydruroboratePotassium tétrahydridoborate
MOLE53642148-100GEA 0 EUR InStock
MOLE53642148-100G
Tétrahydroborate de potassium
Tétrahydroborate de potassium
Formule: H₄BK
MW: 53,94 g/mol
Point de fusion: 500 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011396
Numéro CAS: 13762-51-1
ONU: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07777
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité