L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium tétraphénylborate ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
424450250 424451000 424455000
ACRO424450250EA 170 EUR InStock
ACRO424450250 ACRO424451000 ACRO424455000
Sodium tétraphénylborate ACS
Sodium tétraphénylborate
Formule: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342.22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011494
Numéro CAS: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08765
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Gravimetry ≥99.5 %
Clarity of solution Passes test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité