Bromure de caesium ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cesiumbromide
13490.18 13490.30
13490.18EA 70.5 EUR InStock
13490.18 13490.30
Bromure de caesium ≥99% (base métaux)
Bromure de caesium
Purity: 99% CAS No.: 7787-69-1 Molecular Formula: BrCs Formula Weight: 212.81 Physical Form: Crystalline Density: 4.44 Refractive Index: 1.6984 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 636° Boiling Point: 1300° Solubility: Very soluble in water. Soluble in alcohol. Insoluble in acetone Merck Reference: 14,2009 MDL No.: MFCD00010954
Crystals for infrared spectroscopy, x-ray fluorescent screens, scintillation counters
Formule: BrCs
MW: 212,81 g/mol
Point d'ébullition: 1300 °C
Point de fusion: 636 °C
Densité: 4.44
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010954
Numéro CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 14,2009
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité