Bromure de caesium, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ampouled under argon
14289.09 14289.18
14289.09EA 176 EUR InStock
14289.09 14289.18
Bromure de caesium, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Bromure de caesium
Purity: 99.9% CAS No.: 7787-69-1 Molecular Formula: CsBr Formula Weight: 212.81 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.44 Refractive Index: 1.6984 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 636° Boiling Point: 1300° Merck Reference: 14,2009 MDL No.: MFCD00010954
Formule: BrCs
Point d'ébullition: 1300 °C
Point de fusion: 636 °C
Densité: 4.44
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010954
Numéro CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 14,2009
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité