Sodium bromure ≥99.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
310506-500GEA 81.7 EUR InStock
310506-500G
Sodium bromure ≥99.0% ACS, Fluka™
Sodium bromure
Formule: NaBr
MW: 102,89 g/mol
Point d'ébullition: 1,393 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 750 °C
Densité: 3,2 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6
Merck Index: 12,08737
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.8
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromate (BrO₃) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.2 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité