Bromure de rubidium ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
12891.14
12891.14EA 180 EUR InStock
12891.14
Bromure de rubidium ≥99.8% (base métaux)
Bromure de rubidium
Purity: 99.8% CAS No.: 7789-39-1 Molecular Formula: RbBr Formula Weight: 165.38 Physical Form: Crystalline Refractive Index: 1.5530 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 693° Boiling Point: 1340° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8283 MDL No.: MFCD00011186
Formule: BrRb
Point d'ébullition: 1340 °C
Point de fusion: 693 °C
Densité: 3.35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011186
Numéro CAS: 7789-39-1
EINECS: 232-162-5
Merck Index: 14,8283
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité