Césium chlorure
Fournisseur: Serva
Synonyms: Cesium Chloride
39552.01 39552.02
SERA39552.01EA 0 EUR InStock
SERA39552.01 SERA39552.02
Césium chlorure
Césium chlorure
Formule: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Point d'ébullition: 1303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité