Césium chlorure ≥99.5% BioXtra pour titrage, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3309-10G C3309-250G C3309-50G
C3309-10GEA 144 EUR InStock
C3309-10G C3309-250G C3309-50G
Césium chlorure ≥99.5% BioXtra pour titrage, Sigma-Aldrich®
Césium chlorure
Used for the preparation of electrically conducting glasses. Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Formule: CsCl
Point d'ébullition: 1303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 645 °C (lit.)
Densité: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df892850a6ab05acbb8de4dcebaefdf0d38788f6&vid=a91520483fee6c317815f40e183f11d660fda5b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Colourless
Solubility (Turbidity), (3 M in H₂O at 20 deg C) Clear
Loss on Drying 110 deg C ≤0,5 %
Insoluble Matter, Passes Filter test Pass
Sulfate (SO₄) ≤0.002%
Aluminum (AL) ≤0.0005%
Bismuth (Bi) ≤0.0005%
Lead (Pb) ≤0.0005%
Arsenic ≤0.0001%
Barium (Ba) ≤0.0005%
Cadmium (Cd) ≤0.0005%
Cobalt (Co) ≤0.0005%
Strontium (Sr) ≤0.0005%
Copper (Cu) ≤0.0005%
Zinc (Zn) ≤0.0005%
Potassium (K) ≤0.005%
Iron (Fe) ≤0.0005%
Lithium (Li) ≤0.0005%
Molybdenum (Mo) ≤0.0005%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité