Césium chlorure ≥98% Grade II, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
C6914-1KG C6914-500G
C6914-1KGEA 481 EUR InStock
C6914-1KG C6914-500G
Césium chlorure ≥98% Grade II, Sigma-Aldrich®
Césium chlorure
It is used for the preparation of electrically conducting glasses. Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Cesium chloride (CsCl) is used to treat various kinds of cancers. Oral and intravenous administration of CsCl is linked with seizures, cardiotoxicity, syncope and death. In rats, CsCl reactions displays several variations in blood chemistry, that are categorised by a reduction of total protein content, pH, an increase in the level of urea, creatinine, glucose and total hemoglobin. Solutions may contain slight haze.
Formule: CsCl
Point d'ébullition: 1303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 645 °C (lit.)
Densité: 3,988 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06c1f0c854f333da9fda7dbd589bcefde0fd75ac&vid=cfa19f1981c213c94a0aadf765affd3a5b5966b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Colorless
Solubility (Turbidity)
1 g/ml, H₂O
Clear
A280 UV Absorption
50% in H₂O
≤0.2
Sulfate (SO₄) ≤0.05 %
Titration with AgNO₃ ≥ 98 %
Recommended Retest Period 4 years
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité