Potassium chlorure ≥99.0%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Chlorure de potassium
P4504-5KGEA 314 EUR InStock
P4504-5KG
Potassium chlorure ≥99.0%, Qualité Réactif
Potassium chlorure
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Point d'ébullition: 1,413 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
Merck Index: 14,07621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Appearance of the solution complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité