Chlorite de sodium 80% non stabilisé, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
223230050 223235000 223230025 223230100
ACRO223230050EA 31.3 EUR InStock
ACRO223230050 ACRO223235000 ACRO223230025 ACRO223230100
Chlorite de sodium 80% non stabilisé, pur
Chlorite de sodium
Formule: ClNaO₂
MW: 90,44 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…200 °C (dec.)
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003478
Numéro CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
ONU: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08672
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥75 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité