Perchlorate de potassium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium perchlorate
A11296.22EA 28.8 EUR InStock
A11296.22 A11296.36 A11296.0E
Perchlorate de potassium ≥99%
Potassium perchlorate
Formule: ClKO₄
MW: 138,55 g/mol
Point de fusion: 301…304 °C
Densité: 2,52
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011362
Numéro CAS: 7778-74-7
ONU: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07738
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité