Césium carbonate 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO192041000EA 103 EUR InStock
ACRO192041000 ACRO192040250 ACRO192040050 ACRO192045000 ACRO192040025
Césium carbonate 99.5% pour analyses
Césium carbonate
Formule: Cs₂CO₃
MW: 325,82 g/mol
Point de fusion: >400 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00010957
Numéro CAS: 534-17-8
Merck Index: 13,02020
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.4 % (By difference)
Loss on drying ≤0.5 % (500°C)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Potassium (K) ≤400 ppm
Rubidium (Rb) ≤3000 ppm
Sodium (Na) ≤300 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité