Césium carbonate
Fournisseur: Merck
Danger
1.02040.0025 1.02040.1000
1.02040.0025EA 53.6 EUR InStock
1.02040.0025 1.02040.1000
Césium carbonate
Césium carbonate
Formule: Cs₂CO₃
Point de fusion: 610 °C
Densité: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010957
Numéro CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité